Anti-NF-M Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85323-100EA 500 EUR InStock
ANTIA85323-100 ANTIA85323-50
Anti-NF-M Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to NF-M for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Horse, Bovine, Porcine, Chicken, Rat and Mouse.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000, ICC/IF: 1:1000 to 1:2,500, IHC: 1:1000 to 1:2,50
Type: Primary
Antigen: NF-M
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Horse;Bovine;Porcine;Chicken;Rat;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité