Anti-CRISPR-Cas9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F9]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85327-50EA 380 EUR InStock
ANTIA85327-50 ANTIA85327-100
Anti-CRISPR-Cas9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F9]
Anticorps
Mouse monoclonal (3F9) antibody to CRISPR-Cas9 for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Streptococcus pyogenes.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB (on Cas9 transfected cells): 1:1000 to 1:1:2000, WB (on pure Cas9 protein): 1:10000 to 1:20000, ICC/IF: 1:1000 to 1:200
Type: Primary
Antigen: CRISPR-Cas9
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Streptococcus pyogenes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité