Anti-NF-H Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9B12]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85341-100 A85341-50
ANTIA85341-100EA 500 EUR InStock
ANTIA85341-100 ANTIA85341-50
Anti-NF-H Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9B12]
Anticorps
Mouse monoclonal (9B12) antibody to NF-H for WB, ICC/IF, IHC-Fr and IHC-P with samples derived from Human, Rat, Mouse, Bovine and Chicken.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC to Fr, IHC to P
  • Recommended dilutions: WB: 1:10000, ICC/IF: 1:1000, IHC: 1:100
Type: Primary
Antigen: NF-H
Clonality: Monoclonal
Clone: 9B12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human;Rat;Mouse;Bovine;Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité