Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-14-3-3 eta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G12]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85361-50EA 380 EUR InStock
ANTIA85361-50 ANTIA85361-100
Anti-14-3-3 eta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G12]
Anticorps
Mouse monoclonal (3G12) antibody to 14-3-3 eta for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Bovine, Porcine, Canine, Rat and Mouse.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:5000, ICC/IF: 1:1000, IHC: 1:100

Type: Primary
Antigen: 14-3-3 eta
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Bovine;Porcine;Dog;Rat;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité