Anti-Fibrillarin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 38F3]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85370-500EA 500 EUR InStock
ANTIA85370-500 ANTIA85370-250
Anti-Fibrillarin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 38F3]
Anticorps
Mouse monoclonal [38F3] antibody to Fibrillarin for WB, ICC/IF, IHC and Flow Cytometry with samples derived from Human, Rat, Mouse, Drosophila, Caenorhabditis elegans, Saccharomyces cerevisiae, Zebrafish and Yeast.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: WB: 1:100 to 1:500, ICC/IF: 1:10 to 1:500, IHC: 1:10 to 1:50
Type: Primary
Antigen: Fibrillarin
Clonality: Monoclonal
Clone: 38F3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Rat;Mouse;Drosophila;Caenorhabditis elegans;Saccharomyces cerevisiae;Zebrafish;Yeast
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité