Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nop1p Mouse Monoclonal Antibody [clone: 28F2]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85371-500EA 500 EUR InStock
ANTIA85371-500 ANTIA85371-250
Anti-Nop1p Mouse Monoclonal Antibody [clone: 28F2]
Anticorps
Mouse monoclonal (28F2) antibody to Nop1p for WB, ICC/IF and IP with samples derived from Saccharomyces cerevisiae.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IP
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:200

Type: Primary
Antigen: Nop1p
Clonality: Monoclonal
Clone: 28F2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Saccharomyces cerevisiae

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité