Anti-Tcl1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-TCL1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA100014-100EA 460 EUR InStock
ANTIA100014-100 ANTIA100014-50
Anti-Tcl1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-TCL1]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-TCL1) antibody to TCL1 for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Tcl1
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-TCL1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité