Anti-Integrin beta 3 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CD61]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA100026-50EA 345 EUR InStock
ANTIA100026-50 ANTIA100026-100
Anti-Integrin beta 3 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CD61]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CD61) antibody to CD61 for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Integrin beta 3 alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CD61
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité