Anti-CD1a Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CD1a]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A100036-100 A100036-50
ANTIA100036-100EA 475 EUR InStock
ANTIA100036-100 ANTIA100036-50
Anti-CD1a Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CD1a]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CD1a) antibody to CD1a for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: CD1a
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CD1a
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité