Anti-USP40 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA100634-100EA 460 EUR InStock
ANTIA100634-100
Anti-USP40 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to USP40 for IHC and ELISA with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC, ELISA
  • Recommended Dilutions: IHC: 1:50 to 1:100, ELISA: 1:20000
Type: Primary
Antigen: USP40
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité