Anti-ARMCX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA101214-100EA 460 EUR InStock
ANTIA101214-100
Anti-ARMCX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to ARMX1 for WB and ELISA with samples derived from human.
  • Validated Applications: WB, ELISA
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, ELISA: 1:20000
Type: Primary
Antigen: ARMCX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité