Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rad52 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA101677-50EA 390 EUR InStock
ANTIA101677-50
Anti-Rad52 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Rad52 for WB, IP, IF and ELISA with samples derived from human, mouse, rat and hamster.

  • Validated Applications: WB, IP, IF, ELISA
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1,000 to 1:3,000, IP: 1:50 to 1:1,000, IF: 1:1,000

Type: Primary
Antigen: Rad52
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité