Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Vimentin Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A104311-100 A104311-50
ANTIA104311-100EA 520 EUR InStock
ANTIA104311-100 ANTIA104311-50
Anti-Vimentin Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to Vimentin for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from human, monkey, rat, mouse, bovine, porcine and horse.

  • Validated Applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:5,000, ICC/IF: 1:500 to 1:1,000, IHC: 1:500 to 1:1,000

Type: Primary
Antigen: Vimentin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Rat, Mouse, Bovine, Porcine, Horse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité