Anti-Secretagogin Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A104317-100 A104317-50
ANTIA104317-100EA 520 EUR InStock
ANTIA104317-100 ANTIA104317-50
Anti-Secretagogin Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody to Secretagogin for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from human, rat and mouse.
  • Validated Applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1,000 to 1:5,000, ICC/IF: 1:1,000 to 1:2,000, IHC: 1:1,000 to 1:2,000
Type: Primary
Antigen: Secretagogin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Rat, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité