Anti-MeCP2 Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA104322-100EA 500 EUR InStock
ANTIA104322-100 ANTIA104322-50
Anti-MeCP2 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody to MeCP2 for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from human, monkey, rat and mouse.
  • Validated Applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:10,000 to 1:20,000, ICC/IF: 1:1,000 to 1:2,000, IHC: 1:1,000 to 1:2,000
Type: Primary
Antigen: MeCP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Monkey, Rat, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité