Anti-Bombesin Receptor 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA100011-100EA 460 EUR InStock
ANTIA100011-100
Anti-Bombesin Receptor 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to BRS3 for WB, IF and ELISA with samples derived from human.
  • Validated Applications: WB, IF, ELISA
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IF: 1:100 to 1:500, ELISA: 1:40000
Type: Primary
Antigen: Bombesin Receptor 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité