Anti-Tartrate Resistant Acid Phosphatase Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-TRAP]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA100013-50EA 345 EUR InStock
ANTIA100013-50 ANTIA100013-100
Anti-Tartrate Resistant Acid Phosphatase Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-TRAP]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-TRAP) antibody to TRAP for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Tartrate Resistant Acid Phosphatase
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-TRAP
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité