Anti-Von Hippel Lindau/VHL Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-PVHL]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA100015-100EA 460 EUR InStock
ANTIA100015-100 ANTIA100015-50
Anti-Von Hippel Lindau/VHL Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-PVHL]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-PVHL) antibody to pVHL for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Von Hippel Lindau/VHL
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-PVHL
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité