Anti-Gastric Mucin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MUC6]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A100017-100 A100017-50
ANTIA100017-100EA 475 EUR InStock
ANTIA100017-100 ANTIA100017-50
Anti-Gastric Mucin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MUC6]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-MUC6) antibody to MUC6 for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Gastric Mucin
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-MUC6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité