Anti-MCM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MCM2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA100019-50EA 345 EUR InStock
ANTIA100019-50 ANTIA100019-100
Anti-MCM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MCM2]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-MCM2) antibody to MCM2 for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: MCM2
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-MCM2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité