Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-GFAP]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A100021-100 A100021-50
ANTIA100021-100EA 475 EUR InStock
ANTIA100021-100 ANTIA100021-50
Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-GFAP]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-GFAP) antibody to GFAP for IHC with samples derived from human.

  • Validated Applications: IHC

Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-GFAP
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité