Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CD54]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A100027-100 A100027-50
ANTIA100027-100EA 475 EUR InStock
ANTIA100027-100 ANTIA100027-50
Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CD54]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CD54) antibody to CD54 for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: ICAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CD54
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité