Anti-CD43 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CD43]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA100029-50EA 345 EUR InStock
ANTIA100029-50 ANTIA100029-100
Anti-CD43 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CD43]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CD43) antibody to CD43 for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: CD43
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CD43
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité