Anti-CD23 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CD23]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA100033-100EA 460 EUR InStock
ANTIA100033-100 ANTIA100033-50
Anti-CD23 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CD23]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CD23) antibody to CD23 for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: CD23
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CD23
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité