Anti-NT5C1B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA100477-100EA 460 EUR InStock
ANTIA100477-100
Anti-NT5C1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to NT5C1B for IF and ELISA with samples derived from human.
  • Validated Applications: IF, ELISA
  • Recommended Dilutions: IF: 1:100 to 1:500, ELISA: 1:20000
Type: Primary
Antigen: NT5C1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité