Anti-Estrogen Inducible Protein pS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-PS2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA100699-100EA 460 EUR InStock
ANTIA100699-100 ANTIA100699-50
Anti-Estrogen Inducible Protein pS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-PS2]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-PS2) antibody to pS2 for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Estrogen Inducible Protein pS2
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-PS2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité