Anti-TSH alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-HCG]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A100701-100 A100701-50
ANTIA100701-100EA 475 EUR InStock
ANTIA100701-100 ANTIA100701-50
Anti-TSH alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-HCG]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-HCG) antibody to hCG for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: TSH alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-HCG
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité