Anti-Collectin 12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 53]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA101672-100EA 445 EUR InStock
ANTIA101672-100
Anti-Collectin 12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 53]
Anticorps
Mouse monoclonal (53) antibody to Collectin 12 for WB, IF and ELISA with samples derived from human, mouse, rat and hamster.
  • Validated Applications: WB, IF, ELISA
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IF: 1:500
Type: Primary
Antigen: Collectin 12
Clonality: Monoclonal
Clone: 53
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Hamster
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité