Anti-PCNA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA101680-100EA 445 EUR InStock
ANTIA101680-100
Anti-PCNA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to PCNA for WB, IP and ChIP with samples derived from Saccharomyces cerevisiae.
  • Validated Applications: WB, IP, ChIP
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1000, IP: 1:100
Type: Primary
Antigen: PCNA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Saccharomyces cerevisiae
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité