Anti-Iba1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA104332-50EA 380 EUR InStock
ANTIA104332-50 ANTIA104332-100
Anti-Iba1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Iba1 for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from human, rat and mouse.
  • Validated Applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000, ICC/IF: 1:2000 to 1:5000
Type: Primary
Antigen: Iba1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Rat;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité