Anti-Aspartate beta hydroxylase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA10018-100EA 400 EUR InStock
ANTIA10018-100
Anti-Aspartate beta hydroxylase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Aspartate beta hydroxylase for ICC/IF with samples derived from human.
  • Validated Applications: ICC/IF
  • Recommended Dilutions: ICC/IF: 1:50 to 1:100
Type: Primary
Antigen: Aspartate beta hydroxylase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité