Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ICG-OSu ≥97%, Ultrapure

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC

AATB182-P97EA 451 EUR InStock
AATB182-P97
ICG-OSu ≥97%, Ultrapure
ICG-OSu
Indocyanine green (ICG) is a cyanine dye used in medical diagnostics for determining cardiac output, hepatic function, and liver blood flow, as well as ophthalmic angiography.

  • Stable for 12 months

Quality tested in-house

Attention: For Research Use Only


MW: 828,03 g/mol
Numéro CAS: 1622335-40-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité