2’,3’-cGAMP maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB20336EA 1270 EUR InStock
AATB20336
2’,3’-cGAMP maleimide
2’,3’-cGAMP maleimide
2’,3’-cGAMP maleimide is an excellent reagent to covalently conjugate 2’,3’-cGAMP to thiol containing-or thiol-modified biological targets, such as proteins, peptides, and nucleic acids.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité