5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB21227EA 517 EUR InStock
AATB21227
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 succinimidyl ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 succinimidyl ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 Succinimidyl Ester is an excellent amine-reactive building block that can be used for developing SNARF-1 pH probes.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité