5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB21245EA 647 EUR InStock
AATB21245
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F
SNARF-5F 5-(and-6)-carboxylic acid is a cell-impermeant ratiometric pH indicator with pKa of ∼7.2.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité