5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB21247EA 647 EUR InStock
AATB21247
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F maleimide
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F maleimide
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F Maleimide is an excellent thiol-reactive building block that can be readily used for developing SNARF-5F pH probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité