5-dR6G succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB302EA 4220 EUR InStock
AATB302
5-dR6G succinimidyl ester
5-dR6G succinimidyl ester
5-dR6G (5-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 6G) is one of the four critical 4,7-dichloro-rhodamine dyes used as the BigDye terminators for DNA sequencing in combination with dR110, dTMR and dROX.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité