6-JOE acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB204EA 394 EUR InStock
AATB204
6-JOE acid
6-JOE acid
6-JOE has similar absorption and emission spectra to those of rhodamine 6G, and its SE is predominantly used in automated DNA sequencing.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité