6-VIC phosphoramidite
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
6086 6087 6088
AATB6086EA 327 EUR InStock
AATB6086 AATB6087 AATB6088
6-VIC phosphoramidite
6-VIC phosphoramidite
6-VIC phosphoramidite is an asymmetrical xanthene dye widely used to prepare fluorescence-labeled oligonucleotides and design qPCR probes, such as TaqMan, Molecular Beacon, and Scorpion.
  • Stable for 6 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité