APC-iFluor® 740 tandem
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB2635EA 266 EUR InStock
AATB2635
APC-iFluor® 740 tandem
APC-iFluor® 740
APC-iFluor® 740 is a new unique tandem color for multicolor applications, in particular, for designing spectral flow cytometric panels.
  • Stable for 6 months
Quality tested in-house
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité