ATTO 514 NHS ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB2863EA 147 EUR InStock
AATB2863
ATTO 514 NHS ester
ATTO 514 NHS ester
ATTO 514, a hydrophilic rhodamine-based fluorophore, is known for its excellent water solubility, strong absorption, high fluorescence quantum yield, and thermal and photo-stability.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité