Benzophenone succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB39016EA 127 EUR InStock
AATB39016
Benzophenone succinimidyl ester
Benzophenone succinimidyl ester
Benzophenone succinimidyl ester is an excellent building block for developing benzophenone-based photoaffinity probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité