Bio-16-UTP [Biotin-16-UTP] 1 mM
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB17110EA 260 EUR InStock
AATB17110 AATB17111
Bio-16-UTP [Biotin-16-UTP] 1 mM
Bio-16-UTP [Biotin-16-UTP]
Bio-16-UTP is biotinylated UTP that can be used as a substrate in in vitro transcription reactions with a variety of RNA polymerases, including T7 RNA polymerase, SP6 RNA polymerase, or T3 RNA polymerase.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité