Cal-590L®-Dextran conjugate, M.W. 10000
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB20525EA 539 EUR InStock
AATB20525
Cal-590L®-Dextran conjugate, M.W. 10000
Cal-590L®-Dextran
Among the fluorescent calcium indicator dextran conjugates, Cal-590L dextran conjugates might be a better choice than other red fluorescent dextran conjugates due to its higher fluorescence quantum yield and larger fluorescence enhancement by calcium.
  • Stable for 12 months
  • Kd ~230 uM
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité