Cy3 aldehyde
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB9009EA 272 EUR InStock
AATB9009
Cy3 aldehyde
Cy3 aldehyde
Cy3 aldehyde is a reactive fluorescent dye that can react with an amine, hydrazine or hydroxylamine.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité