Cy3 biotin conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB3099EA 266 EUR InStock
AATB3099
Cy3 biotin conjugate
Cy3 biotin
This bifunctional Cy3 biotin conjugate demonstrates excellent avidin binding and strong fluorescence upon binding to a protein or nucleic acid target.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité