Cy7 styramide [Superior Replacement for Cy7 tyramide]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB45066EA 412 EUR InStock
AATB45066
Cy7 styramide [Superior Replacement for Cy7 tyramide]
Cy7 styramide
Power Styramide™ Signal Amplification (PSA™) system is one of the most sensitive methods that can detect extremely low-abundance targets in cells and tissues with improved fluorescence signal 10-50 times higher than the widely used tyramide (TSA) reagents.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité