CM-DiI, CytoTrace™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22057 22058
AATB22057EA 194 EUR InStock
AATB22057 AATB22058
CM-DiI, CytoTrace™
CM-DiI
1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine iodide (CM-DiI) is a lipophilic carbocyanine dye that is commonly used for labeling cell membranes in various biological and neuroscientific research applications.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité