DBCO Sulfo-NHS ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
4527 4528
AATB4527EA 130 EUR InStock
AATB4527 AATB4528
DBCO Sulfo-NHS ester
DBCO Sulfo-NHS ester
DBCO-Sulfo-NHS Ester is a water-soluble version of the popular DBCO NHS Ester (#4529).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité