Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Digoxigenin NHS ester

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC

AATB3501EA 882 EUR InStock
AATB3501
Digoxigenin NHS ester
Digoxigenin NHS ester
Digoxigenin (DIG) is a hapten, a small molecule with high antigenicity, which is used in many biological detections similarly to other popular haptens such as 2,4-Dinitrophenol (DNP) and biotin.

  • Stable for 12 months

Quality tested in-house

Attention: For Research Use Only


Formule: C₃₅H₅₀N₂O₁₀
MW: 658,79 g/mol
Numéro CAS: 129273-26-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité